Merck
57295-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm
別名:
Carboxen/PDMS SPME ファイバーアセンブリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115724
NACRES:
NB.21
product name
SPMEファイバー・アセンブリカルボキセン/ポリジメチルシロキサン(CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, needle size 23 ga, StableFlex, for use with autosampler
物質
StableFlex fiber
plain light blue hub
品質水準
ニードルサイズ
23 ga
包装
pkg of 3 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
CAR/PDMS coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガスおよび低分子量化合物用(分子量30~225)
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「安全性の高い溶媒と補助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
プロトコル
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
水中のVOCの測定におけるHS-SPMEとGC/MSの併用の高性能、信頼性、および再現性が、試験施設間試験で証明されました。HS-SPMEを用いた新しいISO 17943は、感度および選択性に関して、既存の公定法を改良したものです。