Merck
Y0000852
システム適合性用安息香酸エストラジオール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
β-エストラジオール 3-ベンゾアート, 1,3,5(10)-エストラトリエン-3,17β-ジオール 3-ベンゾアート, 3,17β-ジヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン 3-ベンゾアート, 3-ベンゾイルオキシ-17β-エストロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H28O3
CAS番号:
分子量:
376.49
Beilstein:
3107526
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
estradiol
メーカー/製品名
EDQM
mp
191-198 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc24
InChI
1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
InChI Key
UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
スポーツ選手のアナボリックステロイドをスクリーニングするための準備として、一般的なステロイド代謝および浄化の研究に使用されました。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0000852:
Y0000852-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
María-Esther Cruz et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 38(6), 1611-1621 (2014-05-14)
Intragastric or intraperitoneal ethanol (EtOH) treatment inhibits reproductive functions in females and male rats. The area of the hypothalamus where these effects take place is unknown. As the participations of the preoptic-anterior hypothalamic area (POA-AHA) in regulating ovulation is asymmetric
Keiko Arakawa et al.
Neuroendocrinology, 100(2-3), 162-177 (2014-10-11)
Exposure to stressors such as foot shock (FS) leads to increased expression of multiple inflammatory factors, including the proinflammatory cytokine interleukin-1 (IL-1) in the brain. Studies have indicated that there are sex differences in stress reactivity, suggesting that the fluctuations
Jesús Olayo-Lortia et al.
The journal of sexual medicine, 11(10), 2428-2438 (2014-07-24)
The multiple partner choice arena (MPCA) is an experimental setup in which male rats display a significant shortening of ejaculation latency, which is the main characteristic of premature ejaculation (PE) in men. Thus, the MPCA is a potential animal model
Kara J Connelly et al.
Endocrinology, 156(1), 193-202 (2014-10-21)
Peak bone mass, one of the most important predictors for fracture risk later in life, is attained during puberty and adolescence and influenced by neonatal and pubertal sex-specific gonadal hormones and GH-IGF-I secretion patterns. This study examined the effects of
Camelia M Saffarini et al.
PloS one, 10(3), e0122290-e0122290 (2015-03-24)
Prostate cancer is the most frequent non-cutaneous malignancy in men. There is strong evidence in rodents that neonatal estrogen exposure plays a role in the development of this disease. However, there is little information regarding the effects of estrogen in