Merck
E8515
Sigma-Aldrich
β-エストラジオール 3-ベンゾアート
≥97%
別名:
1,3,5(10)-エストラトリエン-3,17β-ジオール 3-ベンゾアート, 3,17β-ジヒドロキシ-1,3,5(10)-エストラトリエン 3-ベンゾアート, 3-ベンゾイルオキシ-17β-エストロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H28O3
CAS番号:
分子量:
376.49
Beilstein:
3107526
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ:
≥97%
品質水準
アッセイ
≥97%
mp
191-198 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc24
InChI
1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
InChI Key
UYIFTLBWAOGQBI-BZDYCCQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
β-エストラジオール3-安息香酸は、以下の用途に使用されています:ラットの発情周期中にラットのエストラジオールを模倣するため。また、雌ラットにおける性的受容性の誘導のために、プロゲステロンと併用されることもあります。
スポーツ選手のアナボリックステロイドをスクリーニングするための準備として、一般的なステロイド代謝および浄化の研究に使用されました。
生物化学的/生理学的作用
3-安息香酸β-エストラジオールは合成エステロゲンです。乳癌の進行を促進します。この化合物は内分泌攪乱化学物質です。3-安息香酸β-エストラジオールは、動物およびヒトにおいて内分泌物システムと相互作用し、生殖に悪影響を及ぼします。この化合物はエストロゲン受容体に結合して乳房、前立腺および骨細胞の腫瘍の転移を促進します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
E8515-BULK:
E8515-5G:
E8515-VAR:
E8515-1G:
E8515-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sexual behavior increases cell proliferation in the rostral migratory stream and promotes the differentiation of the new cells into neurons in the accessory olfactory bulb of female rats
Corona R, et al.
Frontiers in Neuroscience, 10, 48-48 (2016)
Electrochemical sensing of estradiol benzoate using hydroxyapatite with three-dimensional channel frameworks
Wen Y, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 9(40), 5868-5872 (2017)
M A Mohr et al.
Hormones and behavior, 111, 110-113 (2018-12-16)
In females, a hallmark of puberty is the luteinizing hormone (LH) surge that triggers ovulation. Puberty initiates estrogen positive feedback onto hypothalamic circuits, which underlie the stimulation of gonadotropin releasing hormone (GnRH) neurons. In reproductively mature female rodents, both estradiol
Enhancing Effects of beta-Estradiol 3-Benzoate but Not Methoxychlor on the Promotion/Progression Stage of Chemically-induced Mammary Carcinogenesis in Ovariectomized Rats
Ueda M, et al.
Japanese Journal of Cancer Research, 93(7), 752-759 (2002)
Acupuncture does not ameliorate metabolic disturbances in the P450 aromatase inhibitor-induced rat model of polycystic ovary syndrome
Maliqueo M, et al.
Experimental Physiology, 102(1), 113-127 (2017)