Merck
L7134
Sigma-Aldrich
黄体形成ホルモン放出ホルモン ヒト 酢酸塩
≥98% (HPLC), powder
別名:
LH-RH, ゴナドトロピン放出ホルモン, ゴナドリベリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C55H75N17O13
CAS番号:
分子量:
1182.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
Mr 1182.33
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O)=O.CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C55H75N17O13.2C2H4O2/c1-29(2)19-38(49(80)67-37(9-5-17-60-55(57)58)54(85)72-18-6-10-43(72)53(84)62-25-44(56)75)66-46(77)26-63-47(78)39(20-30-11-13-33(74)14-12-30)68-52(83)42(27-73)71-50(81)40(21-31-23-61-35-8-4-3-7-34(31)35)69-51(82)41(22-32-24-59-28-64-32)70-48(79)36-15-16-45(76)65-36;2*1-2(3)4/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,61,73-74H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H2,56,75)(H,59,64)(H,62,84)(H,63,78)(H,65,76)(H,66,77)(H,67,80)(H,68,83)(H,69,82)(H,70,79)(H,71,81)(H4,57,58,60);2*1H3,(H,3,4)/t36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-;;/m0../s1
InChI Key
QOVPLTBEZAJSHY-VIRDRFNDSA-N
遺伝子情報
human ... GNRH1(2796)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
アプリケーション
Luteinizing hormone releasing hormone human acetate salt has been used:
  • for synchronization of the ovulations
  • for pre-absorption of the anti-GnRH antibody in staining procedures
  • to study pituitary sensitivity to GnRH in presence of endocrine disrupting compound
生物化学的/生理学的作用
脳下垂体前葉からゴナドトロピンの放出を刺激する視床下部ペプチドであり、生殖機能を制御しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
構成
pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
その他情報
遊離ペプチドです。
Lyophilized from 0.5% acetic acid
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
L7134-BULK:
L7134-100MG:
L7134-5MG-PW:
L7134-5MG:
L7134-100MG-PW:
L7134-25MG-PW:
L7134-25MG:
L7134-VAR:
L7134-1MG:
L7134-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L A MacConell et al.
Neuroendocrinology, 70(4), 246-254 (1999-10-26)
Activin is essential for the regulation of normal mammalian reproductive function at both the pituitary and gonadal levels. However, its central actions in the control of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis remain largely unexplored. The present study aims to determine whether activin
ERa and GnRH co-localize in the hypothalamic neurons of the South American plains vizcacha, Lagostomus maximus (Rodentia, Caviomorpha)
Pablo Ignacio
Journal of Molecular Histology (2017)
First birth of an animal from an extinct subspecies
(Capra pyrenaica pyrenaica) by cloning
J. Folch
Theriogenology (2009)
Nicholas A Levis et al.
Ecology and evolution, 5(7), 1405-1411 (2015-04-22)
Phenotypic plasticity is commonplace, and plasticity theory predicts that organisms should often evolve mechanisms to detect and respond to environmental cues that accurately predict future environmental conditions. Here, we test this prediction in tadpoles of spadefoot toads, Spea multiplicata. These
Verónica Berta Dorfman et al.
Biology of reproduction, 89(5), 115-115 (2013-10-04)
In mammals, elevated levels of progesterone (P4) throughout gestation maintain a negative feedback over the hypothalamic-hypophyseal-gonadal (H-H-G) axis, avoiding preovulatory follicular growth and preventing ovulation. Recent studies showed that in the South American plains vizcacha (Lagostomus maximus) folliculogenesis progresses to