Merck
L4513
Sigma-Aldrich
[des-Gly10, D-Ala6]-LH-RHエチルアミド 酢酸塩 水和物
≥97% (HPLC), powder
別名:
Ethylamide Acetate, Ethylamide Acetate Salt, des-Gly¹⁰ LH-RH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H78N16O12 · xC2H4O2 · yH2O
分子量:
1167.32 (anhydrous free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.CC(O)=O.CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](Cc5c[nH]cn5)NC(=O)[C@@H]6CCC(=O)N6
InChI
1S/C56H78N16O12.C2H4O2.H2O/c1-5-60-54(83)45-13-9-21-72(45)55(84)39(12-8-20-61-56(57)58)66-50(79)40(22-30(2)3)67-47(76)31(4)64-49(78)41(23-32-14-16-35(74)17-15-32)68-53(82)44(28-73)71-51(80)42(24-33-26-62-37-11-7-6-10-36(33)37)69-52(81)43(25-34-27-59-29-63-34)70-48(77)38-18-19-46(75)65-38;1-2(3)4;/h6-7,10-11,14-17,26-27,29-31,38-45,62,73-74H,5,8-9,12-13,18-25,28H2,1-4H3,(H,59,63)(H,60,83)(H,64,78)(H,65,75)(H,66,79)(H,67,76)(H,68,82)(H,69,81)(H,70,77)(H,71,80)(H4,57,58,61);1H3,(H,3,4);1H2/t31-,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44+,45+;;/m1../s1
InChI Key
YEEHIOYEWOESQR-PFHUABGLSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Ala-Leu-Arg-Pro-NHEt
アプリケーション
[des-Gly10, D-Ala6]-LH-RHエチルアミド酢酸塩水和物は以下の用途に用いられています:
  • 雌ラットのコホートを同期化するための黄体形成ホルモン-放出ホルモン(LHRH)アゴニストとして
  • 自然にサイクリングするラットを同期化するため
  • 排卵を誘発するためゴナドトロピン-放出ホルモン(GnRH)類縁体として、および正規の精液を希釈するためのGalap増量剤の添加物として
生物化学的/生理学的作用
ラットとマウスにおける強力なLH-RHアゴニスト;可逆的にラットの性成熟を遅らせ、魚の産卵活動を刺激します。LHRH(黄体形成ホルモン放出ホルモン)またはゴナドレリンとも呼ばれるGnRH (性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)放出ホルモン、Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2)は、哺乳動物の生殖にとって極めて重要であり、生殖と視床下部ニューロンから放出されます。これは、下垂体からの性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)、黄体形成ホルモン(LH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)の分泌に関与しています。GnRHの変異は、正常嗅覚先天性の低ゴナドトロピン性性腺機能低下症と関連しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
L4513-5MG:
L4513-1MG:
L4513-BULK:
L4513-25MG:
L4513-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amanda B Gillis et al.
PloS one, 16(1), e0245047-e0245047 (2021-01-12)
The aims of this project were to characterize tiger salamander (Ambystoma tigrinum) spermatozoa motility over time, when excreted as either milt or spermic urine prior to packaging into a spermatophore, and to determine the effect of temperature on sperm motility.
Patterns of Distal-less gene expression and inductive interactions in the head of the direct developing frog Eleutherodactylus coqui
Fang H, et al.
Developmental Biology, 179(1), 160-172 (1996)
Lucia Arregui et al.
Reproduction, fertility, and development (2021-11-01)
Asynchrony of gamete release is problematic in amphibian captive breeding programs but can be overcome by short-term storage of spermatozoa. Hormonally induced sperm from the model species Anaxyrus fowleri were used to determine storage conditions for optimal fertilisation capacity. Sperm
Annette E Evans et al.
Oecologia, 192(4), 909-918 (2020-03-13)
Phenotypic plasticity can be an important adaptive response to climate change, particularly for dispersal-limited species. Temperature frequently alters developmental and phenotypic traits including morphology, behavior, and reproductive cycles. We often lack crucial information about if and how thermal conditions during
W S Yeung et al.
General and comparative endocrinology, 89(3), 323-332 (1993-03-01)
The effects of ovine luteinizing hormone (oLH) and a synthetic analog of luteinizing hormone releasing hormone, des-Gly10 [D-Ala6]-LHRH ethylamide acetate salt (LHRH-A), on gonadal development and on in vitro steroidogenesis in the female phase of the protogynous sex-reversing Monopterus albus