由来生物
synthetic (organic)
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
crystalline
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)[C@@H](C)O)=C1
InChI
1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12-13,16-18,22,24H,4-11H2,1-3H3/t13-,16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
InChI Key
MASCESDECGBIBB-FSHQYNQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P6285-BULK:
P6285-VAR:
P6285-10MG:
P6285-5MG:
P6285-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)