主要文書
8.14723
Sigma-Aldrich
D(+)-Glucuronic acid sodium salt monohydrate
for synthesis
別名:
D(+)-Glucuronic acid sodium salt monohydrate, Sodium D-glucuronate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9NaO7 · xH2O
CAS番号:
分子量:
216.12 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
239-065-7
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
mp
137-141 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O.O
InChI
1S/C6H10O7.Na.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h1-5,8-11H,(H,12,13);;1H2/q;+1;/p-1/t2-,3+,4-,5-;;/m0../s1
InChI Key
ICQRTPLATMRWJI-JLWXJWIASA-M
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): +20.0 - +22.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3