Merck
101575
Sigma-Aldrich
α-D-Cellobiose octaacetate
98%
別名:
D(+)-Cellobiose octaacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H38O19
CAS番号:
分子量:
678.59
Beilstein:
79280
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +40°, c = 6 in chloroform
mp
224-226 °C (lit.)
SMILES記法
CC=O.[*]OCC1O[C@@H](O[C@@H]2C(CO[*])O[C@H](O[*])[C@H](O[*])C2O[*])[C@@H](O[*])C(O[*])[C@@H]1O[*]
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25-,26-,27+,28+/m1/s1
InChI Key
WOTQVEKSRLZRSX-AXXYRMHMSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
101575-100G:
101575-25G:
101575-BULK:
101575-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)