Merck
68268
Sigma-Aldrich
イミダゾールバッファー溶液
BioUltra, 1 M in H2O
別名:
イミダゾール 溶液, グリオキサリン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N2
CAS番号:
分子量:
68.08
Beilstein:
103853
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioUltra
品質水準
形状
liquid
濃度
1 M in H2O
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
9.5±0.5
密度
1.01 g/mL at 20 °C
SMILES記法
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI Key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
詳細
イミダゾールは、25°CにおいてpH範囲6.2~7.8でバッファーとして使用されます。西洋ワサビペルオキシダーゼのアッセイのバッファー成分として、またさまざまな二価陽イオンを結合するキレート剤としての使用が推奨されます。イミダゾールは、二価陽イオン樹脂(Sigma P6611、HisSelect.-HC Nickel affinity gel)からのヒスチジン含有タンパク質の溶出に役立ち、タンパク質検出のためのSDS-PAGEゲルの逆染色にも使用することができます。
アプリケーション
イミダゾールバッファー溶液は、以下の成分として使用されています:
  • TAP標識タンパク質および同時精製タンパク質のタンデムアフィニティー精製(TAP)のためのカルモジュリン結合バッファー1(CBB1)
  • His-ユビキチンプルダウンアッセイのための溶解バッファーおよびSDSローディングバッファー
  • タンパク質精製のためのイミダゾール洗浄・溶出バッファー
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68268-VAR-F:
68268-BULK-F:
68268-500ML-F:
68268-100ML-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Peter Canning et al.
Journal of molecular biology, 426(13), 2457-2470 (2014-04-29)
The discoidin domain receptors (DDRs), DDR1 and DDR2, form a unique subfamily of receptor tyrosine kinases that are activated by the binding of triple-helical collagen. Excessive signaling by DDR1 and DDR2 has been linked to the progression of various human
Pam M Van Ry et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(8), 1285-1297 (2015-06-09)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a fatal neuromuscular disease caused by mutations in the dystrophin gene, leading to the loss of a critical component of the sarcolemmal dystrophin glycoprotein complex. Galectin-1 is a small 14 kDa protein normally found in skeletal
Ali Tebbi et al.
The Journal of biological chemistry, 290(22), 14077-14090 (2015-04-17)
Ribonucleotide reductase (RnR) is a key enzyme synthesizing deoxyribonucleotides for DNA replication and repair. In mammals, the R1 catalytic subunit forms an active complex with either one of the two small subunits R2 and p53R2. Expression of R2 is S
William A Gaines et al.
Nature communications, 6, 7834-7834 (2015-07-29)
The conserved budding yeast Rad51 paralogues, including Rad55, Rad57, Csm2 and Psy3 are indispensable for homologous recombination (HR)-mediated chromosome damage repair. Rad55 and Rad57 are associated in a heterodimer, while Csm2 and Psy3 form the Shu complex with Shu1 and
Michael D Clark et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(28), E3669-E3678 (2015-07-01)
Acetylation is correlated with chromatin decondensation and transcriptional activation, but its regulation by histone deacetylase (HDAC)-bearing corepressor complexes is poorly understood. Here, we describe the mechanism of assembly of the mammalian Sin3L/Rpd3L complex facilitated by Sds3, a conserved subunit deemed