Merck
792527
Sigma-Aldrich
イミダゾール
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
別名:
1,3-ジアザ-2,4-シクロペンタジエン, グリオキサリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N2
CAS番号:
分子量:
68.08
Beilstein:
103853
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥99%
形状
solid
品質
free-flowing
不純物
≤0.2% water
強熱残分
≤0.1%
pH
9.5-11.0 (25 °C, 5% in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
88-91 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
SMILES記法
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI Key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イミダゾールは、両親媒性であり速いプロトン移動挙動を示すことから、多孔質有機ポリマーの合成におけるプロトン移動剤として使用できます。
イミダゾールは以下の用途で触媒として使用できます:
  • DMF中の塩化シリル存在下でのアルコール、カルボン酸、およびアミンのシリル化。      
  • 対応するカルボン酸とホスゲンからの酸塩化物の調製。      
  • アルコールからヨウ化物への変換に使用するイミダゾール-PPh3/I2触媒システム。      
  • イミダゾール-PPh3/I2は、ジオールの脱酸素反応に使用されます。      
pH 6.2~7.8の範囲におけるバッファーとして優れています。
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
792527-100G:
792527-1KG:
792527-VAR:
792527-500G:
792527-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Joy Rathjen et al.
Reproduction, fertility, and development, 26(5), 703-716 (2013-06-14)
Human embryonic stem (ES) cells have been proposed as a renewable source of pluripotent cells that can be differentiated into various cell types for use in research, drug discovery and in the emerging area of regenerative medicine. Exploitation of this
Joel E Schmidt et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(32), 8372-8374 (2014-06-26)
Crystalline molecular sieves are used in numerous applications, where the properties exploited for each technology are the direct consequence of structural features. New materials are typically discovered by trial and error, and in many cases, organic structure-directing agents (OSDAs) are
E Rosalie Witjas-Paalberends et al.
The Journal of physiology, 592(15), 3257-3272 (2014-06-15)
The first mutation associated with hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is the R403Q mutation in the gene encoding β-myosin heavy chain (β-MyHC). R403Q locates in the globular head of myosin (S1), responsible for interaction with actin, and thus motor function of myosin.
Aleksanteri Aspelund et al.
The Journal of clinical investigation, 124(9), 3975-3986 (2014-07-26)
In glaucoma, aqueous outflow into the Schlemm's canal (SC) is obstructed. Despite striking structural and functional similarities with the lymphatic vascular system, it is unknown whether the SC is a blood or lymphatic vessel. Here, we demonstrated the expression of
Sandra Blanchet et al.
Nucleic acids research, 43(6), 3298-3308 (2015-03-05)
In eukaryotes, translation termination is performed by eRF1, which recognizes stop codons via its N-terminal domain. Many previous studies based on point mutagenesis, cross-linking experiments or eRF1 chimeras have investigated the mechanism by which the stop signal is decoded by
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.