Merck
1.04716
Millipore
Imidazole
buffer substance ACS
別名:
Imidazole, Glyoxaline, Iminazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N2
CAS番号:
分子量:
68.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161703
EC Index Number:
206-019-2
NACRES:
NB.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
0.003 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (perchloric acid titration)
形状
solid
自己発火温度
480 °C
有効性
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
bp
256 °C/1013 hPa
mp
90 °C
転移温度
flash point 145 °C
溶解性
633 g/L
密度
1.233 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
500‑600 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI Key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): conforms
pH-value (5 %, in water): 9.5 - 11.0
Melting point: 90 - 92
UV/VIS Spectrum: conforms
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2
Corresponts to ACS
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
293.0 °F - closed cup
引火点(℃)
145 °C - closed cup