Merck
189685
Sigma-Aldrich
4-フェニル-2-ブタノール
97%
別名:
α−メチル-ベンゼンプロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
150.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5140 (lit.)
bp
132 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenyl
SMILES記法
CC(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
InChI Key
GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-フェニル-2-ブタノールは、塩基の存在下で、室温で効果的に(η5-ペンタフェニルシクロペンタジエニル)RuCl(CO)2を触媒としたラセミ化を受けます。4-フェニル-2-ブタノールは、硫酸との反応で重合体を生成します。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
189685-25G:
189685-VAR:
189685-5G:
189685-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
New efficient ruthenium catalysts for racemization of alcohols at room temperature.
Csjernyik G, et al.
Tetrahedron Letters, 45(36), 6799-6802 (2004)
New Friedel-Crafts chemistry. XIX. Cyclialkylations of some phenylalkanols.
Khalaf AA and Roberts RM.
The Journal of Organic Chemistry, 34(11), 3571-3574 (1969)