Merck
170275
Sigma-Aldrich
2-メチル-1-フェニル-2-プロパノール
98%
別名:
1,1-ジメチル-2-フェニルエチル アルコール, ベンジルジメチルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2C(CH3)2OH
CAS番号:
分子量:
150.22
Beilstein:
1855608
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
密度
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11H,8H2,1-2H3
InChI Key
RIWRBSMFKVOJMN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-メチル-1-フェニル-2-プロパノールは、2-メチル-1-フェニル-2-プロピルブロミドの調製で使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
170275-100G:
170275-5G:
170275-BULK:
170275-500G:
170275-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
David C Magri et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(19), 3418-3429 (2003-10-31)
Two dialkyl peroxides, devised as kinetic probes for the heterogeneous electron transfer (ET), are studied using heterogeneous and homogeneous electrochemical techniques. The peroxides react by concerted dissociative ET reduction of the O-O bond. Under heterogeneous conditions, the only products isolated
Takao Raku et al.
Biotechnology letters, 26(8), 665-670 (2004-06-18)
For the purpose of developing a new synthetic polymer containing an asymmetric molecule branch, three racemic alcohols, i.e. 1-phenylethanol, 1-(4-methylphenyl)ethanol and 1-(2-naphthyl)ethanol, were esterified enzymatically with divinyladipate using a lipase from Pseudomonas cepacia. The enzymatic acylation of alcohols produced monoacylated