Merck
377163
Sigma-Aldrich
Tetrakis(acetonitrile)silver(I) tetrafluoroborate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3CN)4Ag]BF4
CAS番号:
分子量:
358.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
core: silver
reagent type: catalyst
mp
72-75 °C (lit.)
SMILES記法
[Ag+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.Ag.BF4/c4*1-2-3;;2-1(3,4)5/h4*1H3;;/q;;;;+1;-1
InChI Key
XZYAKBATRMXJSW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • ルミネセンス面‐面二核白金(II)アルキニルホスフィン銀(I)錯体
  • α-ジイミン銀(I)錯体
  • ピラゾリル‐ピリジン多座配位子を持つ銀(I)錯体
  • ジチオホスフェート配位子の結合を持つ銀(I)クラスター
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
377163-BULK:
377163-5G:4548173141541
377163-VAR:
377163-1G:4548173141534
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)