グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
<0.0001 hPa ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
形状
powder or crystals
自己発火温度
914 °F
不純物
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH
9
mp
271 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
亜硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31443-BULK:
31443-1KG:4548173255811
31443-100G:4548173255804
31443-250G:4548173255828
31443-6X500G:4548173255873
31443-1.5KG:4548173255798
31443-500G:4548173255835
31443-6X100G:4548173255842
31443-VAR:
31443-6X250G:4548173255866
31443-6X1KG:4548173255859