主要文書
8.20031
Sigma-Aldrich
Ethylenediammonium sulfate
for synthesis
別名:
Ethylenediammonium sulfate, 1.2-Diaminoethane sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H10N2O4S
CAS番号:
分子量:
158.18
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
244-733-6
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
crystals
mp
225-228 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H8N2.H2O4S/c3-1-2-4;1-5(2,3)4/h1-4H2;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
BNZCDZDLTIHJAC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2