Merck
178012
Sigma-Aldrich
(1,2-ジブロモエチル)ベンゼン
≥98%
別名:
1,2-ジブロモ-1-フェニルエタン, スチレンジブロミド, フェニルエチレンブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(Br)CH2Br
CAS番号:
分子量:
263.96
Beilstein:
907323
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
bp
139-141 °C/15 mmHg (lit.)
mp
70-74 °C (lit.)
官能基
bromo
phenyl
SMILES記法
BrCC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラットにおける1,2-ジブロモ-1-フェニルエタンの代謝が調べられました
アプリケーション
  • Effects of the biocide methylisothiazolinone on Xenopus laevis wound healing and tail regeneration.:この研究では、両生類の再生プロセスに対する2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オンの影響を評価し、その生物学的効果および潜在的毒性の理解に貢献しています(Delos Santos et al., 2016)。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
178012-100G:
178012-VAR:
178012-5G:
178012-1KG:
178012-BULK:
178012-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C E Zoetemelk et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 15(3), 418-425 (1987-05-01)
The metabolism of 1,2-dibromo-1-phenylethane (DBPE) was studied in rats. Administration of DBPE orally, in doses of 0.25-1.25 mmol/kg (66-330 mg/kg), to male Wistar rats resulted in the excretion of a single mercapturic acid in urine. The methyl esters of three