Merck
143707
Sigma-Aldrich
trans-2,3-Dibromo-2-butene-1,4-diol
97%
別名:
2,3-Dibromo-2-butene-1,4-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2C(Br)=C(Br)CH2OH
CAS番号:
分子量:
245.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES記法
OC\C(Br)=C(/Br)CO
InChI
1S/C4H6Br2O2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h7-8H,1-2H2/b4-3+
InChI Key
MELXIJRBKWTTJH-ONEGZZNKSA-N
アプリケーション
  • Synthesis and Characterization of Oligomer Bis (trans-2, 3-dibromo-4-hydroxy-2-butenyl) terephthalate as a Green Corrosion Inhibitor on Mild Steel in 1 MH 3 PO 4: This study discusses the conversion of PET waste into an oligomer using trans-2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol, exploring its efficacy as a corrosion inhibitor (Tuama, Indonesian Journal of Chemistry).
  • Use of bromine and bromo-organic compounds in organic synthesis: This review highlights the role of trans-2,3-dibromo-2-butene-1,4-diol in organic synthesis, particularly its utility in bromination reactions to synthesize complex organic molecules (Saikia et al., Chemical Reviews, 2016).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
143707-VAR:
143707-100G:
143707-5G:
143707-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1