Merck
637408
Sigma-Aldrich
4-ビニル安息香酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O2
CAS番号:
分子量:
162.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
32-37 °C (lit.)
官能基
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12-2/h3-7H,1H2,2H3
InChI Key
NUMHUJZXKZKUBN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
メチル 4-ビニル安息香酸は、2冠飾ニトリルマラカイトグリーン ロイコニトリルのビニルモノマー合成に使用することができます。このモノマーは光応答性イオン電導の分野に応用を持っています。 メチル 4-ビニル安息香酸と(4-トリメチルシリル)スチレンを反応させて得られる共重合体をさらに酸化させると良好な膜形成能を持つポリラジカルが生成されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
637408-1G:
637408-5G:
637408-VAR:
637408-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Cation complexation and photochromism of copolymers carrying pendant crowned malachite green moiety"
Kimura K, et al.
Macromolecules, 34(07), 2262-2268 (2001)
"Synthesis of galvinoxyl unit-containing derivatives of poly (phenylacetylene) and polystyrene, and oxygen permeation behavior of their membranes"
Kaneko.T, et al.
Polymer, 41(12), 4437-4444 (2000)