Merck
すべての画像(24)
主要文書
安全性情報
ZRB1455
Sigma-Aldrich
抗REST抗体 クローン2E3 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
RE1サイレンシング転写因子, X2ボックス抑制因子, 神経選択的サイレンサー因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E3, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 121.87 kDa
observed mol wt 200 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... REST(5978)
mouse ... Rest(19712)
rat ... Rest(83618)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン2E3は、RE1サイレンシング転写因子(REST)を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端領域に由来する297個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
ヒトRE1サイレンシング転写因子(REST)のC末端領域に由来する297個のアミノ酸に対応するHisタグ付きリコンビナント・フラグメント。
アプリケーション
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト精巣組織切片のRESTを検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、A431、HeLa、HUVEC、NIH3T3、およびSH-SY5Y細胞のRESTを検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、ヒト・リコンビナントRESTと結合し、KD値は6.7 x 10^(-8)でした。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗REST クローン2E3 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1455)は、RESTを特異的に検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
RE1サイレンシング転写因子(UniProt:Q13127、別名:REST、神経選択的サイレンサー因子、X2ボックス抑制因子)は、ヒトREST(別名:NRSF、XBR)遺伝子(Gene ID:5978)によりコードされています。RESTは、NRSE(神経選択的サイレンサーエレメント)と称するDNA配列要素に結合して作用する転写抑制因子です。RESTは広範に発現しており、特に脾臓、胸腺、末梢血リンパ球、卵巣を含むリンパ球コンパートメントの組織で高度の発現が認められます。また、未分化の神経前駆細胞にも認められ、神経発生の負の主要制御因子として作用すると考えられています。RESTの発現は細胞周期に依存しており、G2期で低下していると報告されています。RESTは、SIN3AとRCOR1の2つの異なるコリプレッサーとの関連により神経細胞の遺伝子の発現を制限し、これによりヒストン脱アセチル化酵素をREST調節遺伝子のプロモーターに動員します。また、RESTはRE1/NRSE部位でBHC複合体を動員して抑制を仲介します。この抑制はヒストンの特定部位を脱アセチル化・脱メチル化し、クロマチン修飾物質として作用することによります。RESTは9つのジンクフィンガードメインを含むことが示されていますが、C末端切断型も選択的スプライシングによって産生されます。REST遺伝子の変異により、腎臓の幹細胞、間質細胞、上皮細胞の制御不能な増殖により生じる小児悪性腫瘍ウィルムス腫瘍が発生する可能性があります。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、0.3 mg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスを参照してください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
ZRB1455-25UL:
ZRB1455-4X25UL:
試験成績書(COA)