Merck
418560
Sigma-Aldrich
ポリ(メラミン-co-ホルムアルデヒド) メチル化 溶液
average Mn ~432, 84 wt. % in 1-butanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C4H8N6O)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
分子量
average Mn ~432
濃度
84 wt. % in 1-butanol
屈折率
n20/D 1.515
bp
118 °C
密度
1.157 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Nc1nc(nc(n1)N)N.O=C
InChI
1S/C3H6N6.CH2O/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1;1-2/h(H6,4,5,6,7,8,9);1H2
InChI Key
IVJISJACKSSFGE-UHFFFAOYSA-N
詳細
メチル化ポリ(メラミン-co-ホルムアルデヒド)溶液(PMF)は、光学的に透明な溶液を生成する熱開始架橋剤です。フェノール基を結合することで、ブレンド中のヒドロキシユニットが還元され、ポリ(4-ビニルフェノール)(PVP)を架橋結合させることができます。
アプリケーション
PMFはPVPベースのインクの調製に使用でき、このインクは次のような電子部品の開発に用いられるインクジェット印刷に使用できます。
  • 有機薄膜トランジスタ
  • 高周波コンデンサ
  • 平行板コンデンサ
  • 金属絶縁金属(MIM)コンデンサ
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
418560-BULK:
418560-250ML:4548173223650
418560-1L:4548173223643
418560-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Scaling of contact metal induced hysteresis in solution processed organic thin film transistors.
Karunakaran L, et al
Organic Electronics, 65, 15-18 (2019)
Poly (melamine-co-formaldehyde) methylated effect on the interface states of metal/polymer/p-Si Schottky barrier diode.
Tozlu C and Mutlu A
Synthetic Metals, 211, 99-106 (2016)
Inkjet Printed Parallel Plate Capacitors Using PVP Polymer Dielectric Ink on Flexible Polyimide Substrates.
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 4277-4280 (2018)
Inkjet-printed thin film radio-frequency capacitors based on sol-gel derived alumina dielectric ink.
McKerricher G, et al.
Ceramics International, 43(13), 9846-9853 (2017)
Effects of processing variable on melamine-formaldehyde aerogel formation.
Nguyen MH and Dao L
Journal of Non-Crystalline Solids, 225, 51-57 (1998)