Merck
90637
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin
size: 2 μm
別名:
Melamine-formaldehyde resin, Size standards
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
aqueous suspension
濃度
10% (solids)
粒径
2 μm std dev <0.1 μm, coeff var <3%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Density: 1.51 g/cm3
Heat resistance <300 °C
Chemical resistance: acids, bases, organic solvents
Monodisperse melamin resin particles are characterized by high uniformity and narrow size distribution. They carry functional methylol groups, which can be used for covalent coupling of biological active compounds.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
90637-10ML-F:
90637-BULK-F:
90637-5ML-F:
90637-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)