Merck
685437
Sigma-Aldrich
(12-Phosphonododecyl)phosphonic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H28O6P2
CAS番号:
分子量:
330.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
solid
mp
181-187 °C
SMILES記法
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C12H28O6P2/c13-19(14,15)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-20(16,17)18/h1-12H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)
InChI Key
BEPFDRNIALBIKQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(12-Phosphonododecyl)phosphonic acid (PDDPA) is a phosphonic acid derivate that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of nanoparticle surfaces. The phosphonate groups interact with the hydroxyl groups of the nanoparticles to form stable interfacial linkages.
アプリケーション
PDDPA can be used to functionalize zinc nanoparticles which may be used to modify the work function for solar cell (SC) based applications. It can also modify the surface of titanium by fabricating biomimetic calcium-phosphate layers which can be used in the surface treatment of dental implants.
SAMs on metal oxide surfaces. Preparation of organophosphonate multilayers on silicon and gold surfaces.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
685437-BULK:
685437-1G:
685437-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the American Chemical Society, 618-620 (1988)
The Journal of Physical Chemistry, 2597-2601 (1988)
Effect of the terminal group of phosphonate self-assembled films formed on Ti surfaces on the biomimetic layer formation and cell adhesion.
Sanchez-Trevi?o AY, et al.
Applied Surface Science, 362, 304-314 (2016)
Structure and order of phosphonic acid-based self-assembled monolayers on Si (100).
Dubey M, et al.
Langmuir, 26(18), 14747-14754 (2010)
Study of polymorphism using patterned self-assembled monolayers approach on metal substrates.
Qui?ones R, et al.
Applied Surface Science, 427(18), 97-105 (2018)
資料
有機半導体にDNTTを用いた、耐熱性に優れ、フレキシブルで、高い移動度を示す有機TFTおよび回路の作製について解説します。有機集積回路は、エレクトロニクス分野における新たな概念を実現し、人に優しいエレクトロニクスシステムを切り開くことができます。
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
すべて表示