アッセイ
97%
形状
solid
mp
88-93 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C16H35O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(17,18)19/h2-16H2,1H3,(H2,17,18,19)
InChI Key
JDPSFRXPDJVJMV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
736244-5G:
736244-BULK:
736244-VAR:
736244-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
有機半導体にDNTTを用いた、耐熱性に優れ、フレキシブルで、高い移動度を示す有機TFTおよび回路の作製について解説します。有機集積回路は、エレクトロニクス分野における新たな概念を実現し、人に優しいエレクトロニクスシステムを切り開くことができます。
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.