Merck
173738
Sigma-Aldrich
3,3′-ジエチルチアカルボシアニンヨージド
Dye content 95 %
別名:
3-エチル-2-(3-[3-エチル-2(3H)ベンゾチアゾリリデン]-1-プロペニル)ベンゾチアゾリウムヨージド, DiSC2(3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21IN2S2
CAS番号:
分子量:
492.44
Beilstein:
4117818
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
品質水準
組成
Dye content, 95%
mp
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmax
560 nm
SMILES記法
[I-].CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C21H21N2S2.HI/c1-3-22-16-10-5-7-12-18(16)24-20(22)14-9-15-21-23(4-2)17-11-6-8-13-19(17)25-21;/h5-15H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VZBILKJHDPEENF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3.3′-ジエチルチアカルボシアニンヨージド(DTCI)はシアニン色素で、電気泳動システムで供与体として機能します。化学電池の開発に使用できます。
アプリケーション
DTCIは、金ナノロッドに層として組み込み、表面増強共振ラマン分光法(SERRS)に使用することができます。溶融シリカウェーハにコーティングでき、固体色素ドープ高分子レーザー開発への使用が期待できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
173738-1G:4548173986036
173738-VAR:
173738-BULK:
173738-250MG:4548173986043
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexander J Thompson et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(32), 10170-10179 (2015-07-21)
Changes in microscopic viscosity represent an important characteristic of structural transitions in soft matter systems. Here we demonstrate the use of molecular rotors to explore the changes in microrheology accompanying the transition of proteins from their soluble states into a
Controlled side-by-side assembly of gold nanorods and dye molecules into polymer-wrapped SERRS-active clusters.
McLintock A, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(13), 3757-3759 (2011)
Reconfigurable solid-state dye-doped polymer ring resonator lasers.
Chandrahalim H and Fan X
Scientific reports, 5(13), 18310-18310 (2015)
Phosphorescent sensitized fluorescent solid-state near-infrared light-emitting electrochemical cells.
Ho C, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 13(39), 17729-17736 (2011)
M Wang et al.
Analytical chemistry, 81(6), 2043-2052 (2009-02-24)
In many settings, molecular testing is needed but unavailable due to complexity and cost. Simple, rapid, and specific DNA detection technologies would provide important alternatives to existing detection methods. Here we report a novel, rapid nucleic acid detection method based
資料
蛍光消光顕微鏡(FQM)法は、グラフェンやMoS2などの2次元材料を高速、安価、高い信頼性で可視化できる方法です。
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.