形状
particles (spherical)
品質水準
クロスリンク
5 % cross-linked
粒径
50 μm
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C(C)=C.CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O4.C5H8O2/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4;1-4(2)5(6)7-3/h1,3,5-6H2,2,4H3;1H2,2-3H3
InChI Key
XBDAKYZJVVYINU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
463183-100G:
463183-500G:
463183-BULK:
463183-VAR:
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.