Merck
430862
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレン-co-グリシジルメタクリレート)
pellets, melt index 5 g/10 min (190°C/2.16kg)
別名:
2-プロペン酸、2-メチル-、オキシラニルメチルエステル、エテンを有するポリマー, エチレン-メタクリル酸グリシジルポリマー, メタクリル酸グリシジル-エチレン共重合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
pellets
品質水準
melt index
5 g/10 min (190°C/2.16kg)
組成
glycidyl methacrylate, 8 wt. %
硬度
92 (Shore A, ASTM D 2240)
mp
99 °C (lit.)
転移温度
softening point 87 °C (Vicat, ASTM D 1525-1kg)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
クロスリンク可能なコーティングと粘着増進剤
吊り下げグリシジルの機能性はぐラフティングまたはクロスリンクに応用可能です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
430862-VAR:
430862-BULK:
430862-1KG:
430862-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.