Merck
182060
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethylhexyl acrylate) 溶液
average Mw ~92,000 by GPC, in toluene
別名:
2-Ethylhexyl acrylate homopolymer, Poly(ethylhexyl acrylate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2CH[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3])n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
1.2 (37 °C, vs air)
品質水準
分子量
average Mw ~92,000 by GPC
濃度
in toluene
重量
Unit weight does not include weight of solvent.
転移温度
Tg −55 °C
密度
0.903 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCC(CC)OC(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
InChI Key
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(2-エチルヘキシルアクリラート)溶液は、2-エチルヘキシルアクリラートを重合することによって調製することができます。また、トルエン中での溶液重合によっても合成することができます。
アプリケーション
ポリ(2-エチルヘキシルアクリラート)溶液は、メディカル用途向け感圧接着剤の可塑剤として使用される場合があります。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
182060-BULK:
182060-50G-PW:
182060-VAR:
182060-50G:4548173915791
182060-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thermal stability of poly (2-ethylhexyl acrylates) used as plasticizers for medical application.
Czech Z, et al.
Polym. Bull., 70(6), 1911-1918 (2013)
The behaviour of poly (2-ethylhexyl acrylate) in dilute solution: viscosity measurements.
Lathova E, et al.
Polym. Bull., 30(6), 713-718 (1993)