Merck
182125
Sigma-Aldrich
Poly(hexyl methacrylate) solution
average Mw ~400,000 by GPC, in toluene
別名:
Hexyl methacrylate homopolymer, Poly(1-hexyl methacrylate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H18O2)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
1.2 (37 °C, vs air)
品質水準
フォーム
liquid
分子量
average Mw ~400,000 by GPC
濃度
in toluene
屈折率
n20/D 1.481
転移温度
Tg −5 °C
密度
1.007 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI Key
LNCPIMCVTKXXOY-UHFFFAOYSA-N
詳細
Poly(hexadecyl methacrylate) belongs to a class of long chain of poly (alkyl) methacrylate. It can be dissolved in benzene and heptane.
アプリケーション
Poly(hexyl methacrylate)(PHMA) may be used to prepare amphiphilic block copolymers with -poly(ethylene oxide) (PEO). These block copolymers may be used as structure directing agents for the preparation organic-inorganic hybrid materials from organic, volatile solvents.
その他情報
Unit weight does not include weight of solvent.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
182125-VAR:
182125-25G:4548173110929
182125-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Polymers: a property database. (2008)
Nanostructure and Shape Control in Polymer?Ceramic Hybrids from Poly (ethylene oxide)?block?Poly (hexyl methacrylate) and Aluminosilicates Derived from Them.
Renker S, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 205(8), 1021-1030 (2004)
Physical properties of polymers handbook (2007)
Synthesis and Characterization of Amphiphilic Poly (ethylene oxide)?block?poly (hexyl methacrylate) Copolymers.
Mahajan S, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 204(8), 1047-1055 (2003)
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.