Merck
416339
Sigma-Aldrich
ポリ(メチルビニルエーテル-alt-マレイン酸無水物)
average Mw ~216,000, average Mn ~80,000
別名:
マレイン酸コポリマー, マレイン酸化コポリマー, マレイン酸化ポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C4H2O3 · C3H6O)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mn ~80,000
average Mw ~216,000
不純物
<2% benzene
溶解性
H2O: soluble (upon hydrolysis)
organic solvents: soluble
SMILES記法
O1C(=O)C=CC1=O.O(C)C=C
InChI
1S/C4H2O3.C3H6O/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-4-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
InChI Key
UPBDXRPQPOWRKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塗膜形成剤、分散剤、乳化剤、増粘剤、結合剤、凝集剤及び錯化剤。
特徴および利点
アルコール、アミン、エポキシドと反応して誘導体または架橋ポリマーを形成します。容易な誘導体化。ヨウ素錯体の形成。
物理的形状
交互コポリマ-。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
416339-BULK:
416339-100G:4548174004906
416339-VAR:
416339-500G:4548174004913
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lee Goetz et al.
Biomacromolecules, 11(10), 2660-2666 (2010-09-23)
Nanocomposites were developed by cross-linking cellulose nanowhiskers with poly(methyl vinyl ether-co-maleic acid) and polyethylene glycol. Nuclear magnetic resonance (NMR) studies showed cross-linking occurs between the matrix and cellulose nanowhiskers via an esterification reaction. Proton NMR T(2) relaxation experiments provided information
Katarzyna Migalska et al.
Pharmaceutical research, 28(8), 1919-1930 (2011-03-26)
To assess the feasibility of transdermal macromolecule delivery using novel laser-engineered dissolving microneedles (MNs) prepared from aqueous blends of 20% w/w poly(methylvinylether maleic anhydride) (PMVE/MA) in vitro and in vivo. Micromoulding was employed to prepare insulin-loaded MNs from aqueous blends
R M Khashaba et al.
International endodontic journal, 44(4), 342-352 (2011-01-29)
To evaluate the histopathologic biocompatibility of two new calcium phosphate-based sealers (CPS-1 & CPS-2) with a commercially available calcium hydroxide-based sealer (Acroseal). Polyethylene tubes were filled with freshly mixed sealers and implanted subcutaneously in the dorsal connective tissue of rats.
Elisa Elizondo et al.
Pharmaceutical research, 28(2), 309-321 (2010-12-03)
To investigate, for the first time, the viability of compressed antisolvent methodologies for the preparation of drug-loaded particles of the biodegradable and bioadhesive polymer poly (methyl vinyl ether-co-maleic anhydride) (PVM/MA), utilizing gentamicin (Gm) as a model drug. Precipitation with a
A dentifrice with multiple benefits.
Franklin García-Godoy
American journal of dentistry, 24 Spec No A, 2A-2A (2012-01-06)