Merck
416320
Sigma-Aldrich
ポリ(メチルビニルエーテル-alt-マレイン酸無水物)
average Mw ~1,080,000, average Mn ~311,000
別名:
マレイン酸コポリマー, マレイン酸化コポリマー, マレイン酸化ポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C4H2O3 · C3H6O)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mn ~311,000
average Mw ~1,080,000
不純物
<2% benzene
溶解性
H2O: soluble (upon hydrolysis)
organic solvents: soluble
SMILES記法
O1C(=O)C=CC1=O.O(C)C=C
InChI
1S/C4H2O3.C3H6O/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-4-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
InChI Key
UPBDXRPQPOWRKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリ(メチルビニルエーテル-alt-マレイン酸無水物)(P(MVE-MA))は、次の用途で使用できます:
  • 高い機械的強度、皮膚への接着性、卓越した膨化能をもつ抗菌ハイドロゲルの調製。例えば、P(MVE-MA)とPVA(ポリビニルアルコール)のオートクレーブ済み混合物は、黄色ブドウ球菌の増殖を阻害できます。
  • 高電圧Li過剰層状酸化物(LLRO)の界面の安定化のための電解質添加剤として。P(MVE-MA)は、電解質からより多くのH2Oを吸収して、電解質の酸化的分解を抑制することができます。
  • タンパク質吸着のためのエレクトロスピニングにより調製されたPVAナノファイバーの官能化。これらの改変ナノファイバーメンブレンは、タンパク質精製に使用できます。
  • 高いイオン伝導率を持つセパレーターメンブレンの合成。これらのメンブレンは、陽極と陰極を離れた状態に保ち、短絡を予防します。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
416320-500G:4548174011638
416320-100G:4548174011621
416320-VAR:
416320-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R M Khashaba et al.
International endodontic journal, 44(4), 342-352 (2011-01-29)
To evaluate the histopathologic biocompatibility of two new calcium phosphate-based sealers (CPS-1 & CPS-2) with a commercially available calcium hydroxide-based sealer (Acroseal). Polyethylene tubes were filled with freshly mixed sealers and implanted subcutaneously in the dorsal connective tissue of rats.
A dentifrice with multiple benefits.
Franklin García-Godoy
American journal of dentistry, 24 Spec No A, 2A-2A (2012-01-06)
Akikazu Sakudo et al.
Neuroscience letters, 494(3), 237-239 (2011-03-17)
Borna disease virus (BDV) is a noncytolytic, neurotrophic virus that infects a range of vertebrates, including all warm-blooded animals and possibly humans. Although BDV infections are thought to cause neurological disorders, evidence of the presence of the virus in tissues
A I Camacho et al.
Vaccine, 29(41), 7130-7135 (2011-06-10)
Adjuvant research is being oriented to TLR-agonists, but complement activation has been relatively unexplored. In previous studies it was demonstrated that poly(methyl vinyl ether-co-maleic anhydride) nanoparticles (PVMA NPs) used as adjuvant differentially activate dendritic cells through toll like receptors (TLR)
Salim Nathoo et al.
American journal of dentistry, 24 Spec No A, 28A-31A (2012-01-06)
This single-center, double-blind, randomized, parallel-group clinical study was designed to investigate the extrinsic stain removal efficacy of a new antisensitivity dentifrice containing 0.3% triclosan, 2% polyvinylmethyl ether/maleic acid copolymer (PVM/MA copolymer), 0.243% NaF and a new silica specially-designed to occlude