Merck
1570483
USP
1,3-プロパンジオール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1,3-ジヒドロキシプロパン, トリメチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
76.09
Beilstein:
969155
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気圧
0.8 mmHg ( 20 °C)
9.8 mmHg ( 100 °C)
APIファミリー
1,3-propanediol
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.440 (lit.)
bp
214 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
密度
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
OCCCO[H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
InChI Key
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
1,3-Propanediol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Propanediol
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
1570483-1ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1