certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 692
traceable to Ph. Eur. F0040000
traceable to USP 1269403
APIファミリー
fenbendazole
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)
InChI Key
HDDSHPAODJUKPD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,lymph node,Stomach,Nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHR1832-200MG:
PHR1832-200MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック