About This Item
実験式(ヒル表記法):
HI
CAS番号:
分子量:
127.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
詳細
ヨウ化水素酸 (HI) は赤リン (HI/red P)と共にメタンフェタミン調製のための還元剤の役割を果たします。HI/リンは、種々のポリサイクリックキノンの還元を引き起こします。HIはまた、ポリアリーレンキノン、ヒドロキノン及びフェノールの対応する芳香族炭化水素への変換のための還元剤として関与します。
ヨウ化水素酸は、水に溶解したヨウ化水素酸ガスです。それは、一般的に、還元剤として使用される強酸です。
アプリケーション
ヨウ化水素酸は、脂肪アルコール及びグリセリルエーテルのヨウ化アルキルへの変換のための試薬として使用することができます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
210021-BULK:
210021-50ML:4548173115733
210021-250ML:4548173115726
210021-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chao Chen et al.
Nature communications, 10(1), 1927-1927 (2019-04-28)
Circularly polarized light (CPL) detection is required in various fields such as drug screening, security surveillance and quantum optics. Conventionally, CPL photodetector needs the installation of optical elements, imposing difficulties for integrated and flexible devices. The established CPL detectors without
Studies on the composition of glyceryl ethers and their preparation from diacyl glyceryl ethers in liver oils.
Guyer KE, et al.
Journal of Lipid Research, 4(4), 385-391 (1963)
Efficient reduction of polycyclic quinones, hydroquinones, and phenols with hydriodic acid.
Konieczny M and Harvey RG.
The Journal of Organic Chemistry, 44(26), 4813-4816 (1979)
Kazumasa Wakamatsu et al.
Pigment cell & melanoma research, 22(4), 474-486 (2009-06-06)
Pheomelanogenesis is a complex pathway that starts with the oxidation of tyrosine (or DOPA, 3,4-dihydroxyphenylalanine) by tyrosinase in the presence of cysteine, which results in the production of 5-S-cysteinyldopa and its isomers. Beyond that step, relatively little has been clarified
Relationships between circulating and intracellular thyroid hormones: physiological and clinical implications.
P R Larsen et al.
Endocrine reviews, 2(1), 87-102 (1981-01-01)