品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
40 wt. % loading
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。より詳細な情報についてはこちらをクリックしてください。
アプリケーション
Glaxo-Smith-Klineの試薬ガイドに基づく環境にやさしいエーテル化試薬。
フッ化カリウム/アルミナと18-クラウン-6により媒介されるジアリールエーテル、ジアリールチオエーテル、およびジアリールアミンの合成。
フッ化カリウム/アルミナと18-クラウン-6により媒介されるジアリールエーテル、ジアリールチオエーテル、およびジアリールアミンの合成。
アルミナ担持フッ化カリウムは以下を触媒するために使用できます:
- アルキルアルドキシムおよびアリールアルドキシムのニトリルへの脱水は、アルミナに吸着されたフッ化カリウムにより触媒される可能性があります。
- アリルチオール誘導体調製のためのパラジウム触媒反応。
- カルボキサミドのN-アルキル化。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Potassium fluoride doped on alumina: An efficient catalyst for conversion of aldoximes into nitriles.
Synthetic Communications, 35(6), 887-890 (2005)
Microwave mediated palladium-catalysed reactions on potassium fluoride/alumina without use of solvent.
Tetrahedron Letters, 42(4), 639-642 (2001)
N-Alkylation of amides and N-heterocycles with potassium fluoride on alumina.
Chemistry Letters (Jpn), 10(8), 1143-1146 (1981)
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(2), 744-748 (2011-01-08)
Carbonic anhydrase (CA; EC 4.2.1.1) was purified from the gill of the teleost fish Dicentrarchus labrax (European seabass). The purification procedure consisted of a single step affinity chromatography on Sepharose 4B-tyrosine-sulfanilamide. The enzyme was purified 84.9-fold with a yield of