アッセイ
98%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: cobalt
mp
210-213 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[Co](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Co/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI Key
RHCQEPWEBDOALW-LNTINUHCSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
光化学的特性および磁気特性ならびに合成への応用が期待される新しい一群のモノポルフィリンの調製に使用されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C83902-100G:4548173948157
C83902-25G:4548173948164
C83902-BULK:
C83902-5G:
C83902-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
ACS nano, 11(5), 4483-4493 (2017-04-14)
In order to controllably grow single-wall carbon nanotubes (SWCNTs), a better understanding of the growth processes and how they are influenced by external parameters such as catalyst and gaseous environment is required. Here, we present direct evidence of growth termination
The Biochemical journal, 211(1), 219-226 (1983-04-01)
Kinetic results are presented for the reaction of reduced [2Fe-2S] ferredoxin from the blue-green alga Spirulina platensis with Co(NH3)6(3+), Co(edta)- and Co(acac)3 as oxidants at pH 8.0 at I0.10 (NaCl). The aim is to compare results obtained with those previously
Talanta, 146, 789-794 (2015-12-24)
The solubilities of several cobalt(III) chelates (CoL3) with in supercritical carbon dioxide (SC-CO2) were investigated in the presence of fluorine- and trifluoromethyl-substituted phenols (PhOH) using UV-vis spectrophotometry. Solubility enhancement of CoL3 complexes in SC-CO2 was accomplished by adding PhOH. The