Merck
544574
Sigma-Aldrich
ナフテン酸コバルト
6%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
濃度
≤6.5% Co+2 in mineral spirits
6%
屈折率
n20/D 1.4620
密度
0.921 g/mL at 25 °C
InChI
1S/2C10H18O2.Co/c2*1-2-8-3-4-9(7-8)5-6-10(11)12;/h2*8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12);/q;;+2/p-2
InChI Key
XSWKLHINRKWMTD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナフテン酸コバルトは、硬化プロセスを促進し、さまざまなポリマーフィルムの効果的な架橋結合を可能にする触媒です。
アプリケーション
ナフテン酸コバルトは、(3-メタクリロキシプロピル)トリメトキシシラン(MPS)のフリーラジカル重合を促進する触媒として使用される場合があります。これはアルミナナノ粒子の機能化に用いることができます。不飽和難燃性ポリエステルを開発するための促進剤として使用できます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system, Gastrointestinal tract
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.0 °F - Tag closed cup
引火点(℃)
48.9 °C - Tag closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
544574-250G:4548173981185
544574-1KG:4548173981178
544574-VAR:
544574-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Highly thermostable and durably flame-retardant unsaturated polyester modified by a novel polymeric flame retardant containing Schiff base and spirocyclic structures
Zhao D, et al.
Chemical Engineering Journal, 344(27), 419-430 (2018)
Synthesis of artificial urushi via ring-opening reaction of benzoxazine with renewable cardanol
Ma H, et al.
Polymer, 132, 41-50 (2017)
Surface functionalized alumina nanoparticle filled polymeric nanocomposites with enhanced mechanical properties
Guo Z, et al.
Journal of Materials Chemistry, 16(27), 2800-2808 (2006)