Merck
337323
Sigma-Aldrich
2-エチルヘキサン酸銅(II)
別名:
2-エチルヘキサン酸銅(2+), 2-エチルヘキサン酸銅(2+)塩, ジ(2-エチルヘキサン酸)銅, ビス(2-エチルヘキサン酸)銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Cu
CAS番号:
分子量:
349.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder or chunks
solid
品質水準
組成
Cu, 17.0-19.0% EDTA titration
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
252 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)C(=O)O[Cu]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Cu/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
InChI Key
SEKCXMNFUDONGJ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
  • 銅触媒によるoxime esterのHeck型環化反応:環化反応におけるCopper(II) 2-ethylhexanoateの触媒としての役割と、特定の条件下でのその還元または不均化の可能性について考察しています(Faulkner et al., 2014)。
  • 銅を介した3H-および1H‐インドールへの酸化カップリング経路:インドールの合成にCopper (II) 2-ethylhexanoateを利用し、新規の化学変換の促進におけるその有効性を示しています(Drouhin & Taylor, 2015)。
  • Cu (II) carboxylate arene C─H官能化:合成化学の手法を大幅に進歩させる、芳香族化合物を官能化するための非ラジカル経路においてCopper(II) 2-ethylhexanoateがどのように使用されているかを詳述しています(Kong et al., 2022)。
  • 活性化脂肪酸の脱炭酸オレフィン化:有機合成の効率と範囲を拡大する、脱炭酸オレフィン化プロセスにおけるCopper(II) 2-ethylhexanoateの触媒性能について述べています(Tlahuext-Aca et al., 2018)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
337323-VAR:
337323-5G:4548173954974
337323-25G:4548173954967
337323-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liqun Kang et al.
Nature communications, 11(1), 4008-4008 (2020-08-13)
Supported atomic metal sites have discrete molecular orbitals. Precise control over the energies of these sites is key to achieving novel reaction pathways with superior selectivity. Here, we achieve selective oxygen (O2) activation by utilising a framework of cerium (Ce)
資料
銅金属の堆積プロセスは、マイクロエレクトロニクス用途で使用されるインターコネクト(配線)を形成するための不可欠なツールであり、第11族元素(貨幣金属:銅、銀、金)は原子層堆積法(ALD:atomic layer deposition)のプロセス開発において重要な位置を占めています。
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.