グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
1.59 (vs air)
フォーム
liquid
expl. lim.
3.1-27.7 % (lit.)
濃度
100%
94-96 % (v/v) (methanol SDA 3A 200 proof)
不純物
≤0.2% water
water
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
税およびライセンス情報
Sales restrictions may apply
包装
12x1GA-PB is 3x(4x1GA) in poly bottle.
20x1GA-PB is 5x(4x1GA) in poly bottle.
5GA is in metal drum with flex spout.
5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
3x5GA is in metal drum with flex spout.
3x5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
55GA is in metal drum.
55GA-PB is in poly drum.
270GA is in poly tote.
構成
その他情報
The letterhead approval is only required by Sigma-Aldrich when the unit size is 5GA or greater.
Link to Letterhead Example:
置換部
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
793175-3X5GA:
793175-VAR:
793175-20X1GA-PB:
793175-12X1GA-PB:
793175-55GA:
793175-BULK:
793175-5GA:
793175-5GA-PB:
793175-270GA:
793175-55GA-PB:
793175-4X1GA-PB:
793175-3X5GA-PB:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)