Merck
102466
Sigma-Aldrich
エチレングリコール
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
1,2-エタンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
62.07
Beilstein:
505945
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352137
eCl@ss:
39020501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
752 °F
expl. lim.
15.3 %
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
溶解性
water: miscible
密度
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
room temp
SMILES記法
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エチレングリコール(EG)は、幅広い工業用途のあるポリオールです。セルロースからの製造が報告されています。また化石燃料(石油、天然ガス、石炭)やバイオマス資源からも製造されます。
アプリケーション
エチレングリコールは、1,3-ジオキソランを生成するためのアルデヒドやケトンとの環化縮合反応の試薬として使用できます。
以下の用途に使用されています:
  • (ナノサイズにしたシリカ粒子から成る)ずり増粘溶液の製造中の担体液として
  • マウス胚の凍結保存のためのプレガラス固化溶液やガラス固化溶液の調製に
その他情報
品目番号102466-4X2.5Lは製造中止です。代替品は102466-2.5Lです。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
239.0 °F - open cup
引火点(℃)
115 °C - open cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
102466-500ML:4548173927145
102466-30KG:
102466-20L:
102466-220KG:
102466-4X5L:
102466-5L:
102466-25ML:
102466-H:
102466-6X500ML:4548173927152
102466-18L-CS:4548173372853
102466-1L:4548173927121
102466-2ML:
102466-VAR:
102466-18L:
102466-2.5L:
102466-BULK:
102466-4X2.5L:
2530103:
102466-225KG:
102466-4L:4548173927138
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Mouse embryo cryopreservation utilizing a novel high-capacity vitrification spatula.
Tsang WH and Chow KL.
Biotechniques, 46, 550-552 (2009)
Ethylene glycol: properties, synthesis, and applications.
Yue H, et al.
Chemical Society Reviews, 41(11), 4218-4244 (2012)
Siloxanes as temporary tethers in [2+2] photocycloadditions
Crimmins MT and Guise LE
Tetrahedron Letters, 35(11), 1657-1660 (1994)
Sulfonated charcoal, a mild and efficient reagent for the preparation of cyclic acetals, dithioacetals and benzodioxepines
Patney HK
Tetrahedron Letters, 32(3), 413-416 (1991)
Study on magnetorheological shear thickening fluid.
Zhang X, et al.
Smart Materials and Structures, 17(1), 015051-015051 (2008)
関連コンテンツ
創薬ターゲットとリードの特定に向けた確実なスクリーニングには、試験を経てプロセスに適合したハイスループット対応の試薬と機器が必要です。CRO、製薬企業またはバイオ企業における低分子および生物製剤のスクリーニングプロセス、ならびに治療安全性のための厳格な免疫原性試験に適したツールを選びましょう。
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.