製品種目
BioUltra
形状
liquid
分子量
Mr 380-420
不純物
insoluble matter:, passes filter test
≤0.02% peroxides (as H2O2):
屈折率
n20/D 1.467
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
溶解性
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
密度
1.126 g/mL at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
91893-1L-F:
91893-VAR-F:
91893-BULK-F:
91893-250ML-F:
試験成績書(COA)