Merck
P2906
Sigma-Aldrich
ポリエチレングリコール
Hybri-Max, mol wt 3,000-3,700, waxy solid, BioReagent, suitable for hybridoma
別名:
PEG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
グレード
Hybri-Max
無菌性
autoclaved
製品種目
BioReagent
形状
waxy solid
分子量
3,000-3,700
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
不純物
endotoxin, tested
SMILES記法
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)(PEG)は、非イオン性の親水性ポリマーであり、様々な分子量のものをご利用になれます。PEGは、線状構造または分岐構造の形で存在します。これはタンパク質と核酸の精製および結晶成長を促進します。PEGはデキストランとともに、生物材料の精製に不可欠な水性ポリマー二相系を得るために使用されています。PEGを使用すれば、細胞膜との相互作用により、細胞融合が可能となります。
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)は、モノクローナル抗体の製造に使用されています。
細胞融合におすすめです。
法的情報
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
281.5 °F - closed cup
引火点(℃)
138.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2906-2G-KC:
P2906-2G:
P2906-5G-PW:
P2906-VAR:
P2906-PH:
P2906-5G:
P2906-BULK:
P2906PROC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Harris JM
Poly(Ethylene Glycol) Chemistry: Biotechnical and Biomedical Applications (2013)
Extensive nuclear localization of alpha-synuclein in normal rat brain neurons revealed by a novel monoclonal antibody
Yu S, et al.
Neuroscience journal, 145(2), 539-555 (2007)
Agathe Dubuisson et al.
Cell death & disease, 10(2), 101-101 (2019-02-06)
Development of therapeutic antibodies in oncology has attracted much interest in the past decades. More than 30 of them have been approved and are being used to treat patients suffering from cancer. Despite encouraging results, and albeit most clinical trials
Mark A Rice et al.
Acta biomaterialia, 5(1), 152-161 (2008-09-17)
Ultrasound has potential as a non-destructive analytical technique to provide real-time online assessments of matrix evolution in cell-hydrogel constructs used in tissue engineering. In these studies, chondrocytes were encapsulated in poly(ethylene glycol) hydrogels, and gel degradation was manipulated to provide
Idalis Villanueva et al.
Acta biomaterialia, 5(8), 2832-2846 (2009-06-11)
The pericellular matrix (PCM) surrounding chondrocytes is thought to play an important role in transmitting biochemical and biomechanical signals to the cells, which regulates many cellular functions including tissue homeostasis. To better understand chondrocytes interactions with their PCM, three-dimensional poly(ethylene