Merck
376558
Sigma-Aldrich
ヨウ素
flakes, ReagentPlus®, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
I2
CAS番号:
分子量:
253.81
Beilstein:
3587194
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141916
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99%
bp:
184 °C (lit.)
蒸気圧:
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
蒸気密度
9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
flakes
抵抗性
1.3E15 μΩ-cm
不純物
≤0.05% nonvolatile matter
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
SMILES記法
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI Key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヨウ素は甲状腺合成に不可欠な微量栄養素ですこれは、セルラーゼ産生微生物の同定に使用されることが報告されているGramのヨウ素の構成要素です。アナターゼTiO2からのヨウ素の光生成が研究されています。
アプリケーション
ヨウ素は、ベンゾフルベンコアを有する共役分子の合成時に促進剤として使用される場合があります。ペリリルアルコールを検出するためのTLC染色剤として使用される場合があります。
以下の合成において触媒として使用される可能性があります:
  • マイクロ波条件下での1,2-ジアミンと1,2-ジカルボニル化合物を反応させることによるキノキサリン。
  • マイクロ波条件下での2,5-ジメトキシテトラヒドロフランとアミンとの縮合によるN-置換ピロール。
  • アルケンの二硫化。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
376558-500G:4548173141435
376558-2.5KG:4548173141428
376558-VAR:
376558-12KG:
376558-50G:4548173141442
376558-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Iodine 99.999 Suprapur®
Supelco
1.04763
Iodine
Iodine solution c(I2) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
Supelco
1.09099
Iodine solution
Farhana Ahad et al.
Indian journal of endocrinology and metabolism, 14(1), 13-17 (2010-01-01)
Iodine is a vital micronutrient required at all stages of life; fetal life and early childhood being the most critical phases of requirement. Diet is the sole source of iodine, which in turn is dependent upon the iodine content of
Debasish Bandyopadhyay et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(6), 4207-4212 (2010-07-27)
A microwave-induced iodine-catalyzed simple, rapid and convenient synthesis of different types of quinoxalines via condensation of 1,2-diamines with 1,2-dicarbonyl compounds has been accomplished with an excellent yield.
Processing cherries (Prunus avium) using supercritical fluid technology. Part 1: Recovery of extract fractions rich in bioactive compounds.
Serra AT, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 55(1), 184-191 (2010)
Debasish Bandyopadhyay et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(4), 2520-2525 (2010-04-30)
An expeditious synthesis of N-substituted pyrroles has been developed by reacting 2,5-dimethoxy tetrahydrofuran and several amines using a microwave-induced molecular iodine-catalyzed reaction under solventless conditions.
Chockalingam Karunakaran et al.
Chemistry Central journal, 5(1), 31-31 (2011-06-18)
The crystal structures of different forms of TiO2 and those of BaTiO3, ZnO, SnO2, WO3, CuO, Fe2O3, Fe3O4, ZrO2 and Al2O3 nanoparticles have been deduced by powder X-ray diffraction. Their optical edges have been obtained by UV-visible diffuse reflectance spectra.