Merck
451045
Sigma-Aldrich
ヨウ素
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
別名:
ジヨウ素, 分子のヨウ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
I2
CAS番号:
分子量:
253.81
Beilstein:
3587194
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141916
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
9 (vs air)
蒸気圧
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
beads
抵抗性
1.3E15 μΩ-cm
粒径
−10 mesh
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
SMILES記法
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI Key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨウ素は、各種有機変換に使用される、効率的で安価、無毒で扱いやすい求電子試薬です。ヨウ素の求電子特性は、ヘテロ原子を含むアルケニルおよびアルキニル誘導体の環化に効果的に利用できます。また、α,β-不飽和シクロヘキセノン誘導体およびその複素環アナログの芳香族化における酸化剤としても使用されます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
451045-100G:4548173153124
451045-25G-PW:
451045-100G-PW:
451045-VAR:
451045-5G-PW:
451045-5G:4548173153148
451045-BULK:
451045-25G:4548173153131
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
ヨウ素 puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.8-100.5%
Sigma-Aldrich
03002
ヨウ素
Molecular Iodine?An Expedient Reagent for Oxidative Aromatization Reactions of ?,?-Unsaturated Cyclic Compounds
Malose Jack Mphahlele
Molecules (Basel), 14 (2009)
Molecular Iodine-Mediated Cyclization of Tethered Heteroatom-Containing Alkenyl or Alkynyl Systems
Malose Jack Mphahlele
Molecules (Basel), 14 (2009)
Michael B Zimmermann
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 17(9), 829-835 (2007-10-25)
Iodine is required for the production of thyroid hormones, which are essential for normal brain development, and the fetus, newborn, and young child are particularly vulnerable to iodine deficiency. The iodine requirement increases during pregnancy and recommended intakes are in
Michael B Zimmermann et al.
Nutrition reviews, 70(10), 553-570 (2012-10-06)
Iodine status has been historically assessed by palpation of the thyroid and reported as goiter rates. Goiter is a functional biomarker that can be applied to both individuals and populations, but it is subjective. Iodine status is now assessed using
Tim I M Korevaar et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(11), 4382-4390 (2013-09-17)
Premature delivery is an important risk factor for child mortality and psychiatric, metabolic, and cardiovascular disease later in life. In the majority of cases, the cause of prematurity cannot be identified. Currently, it remains controversial whether abnormal maternal thyroid function
資料
カルバゾール系有機色素(MK色素)の分子設計やそれを用いた太陽電池の光電変換特性、耐久性などの詳細について紹介します。
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.