Merck
89789
Supelco
ジプロピルアミン 酢酸塩 溶液
0.5 M in H2O, suitable for ion pair chromatography
別名:
ジプロピルアンモニウム酢酸 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2)2NH · CH3COOH
CAS番号:
分子量:
161.24
Beilstein:
7937734
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
詳細
concentrate
品質水準
形状
liquid
包装
ampule of 25 mL
濃度
0.5 M in H2O
テクニック
ion pair chromatography: suitable
SMILES記法
CC(O)=O.CCCNCCC
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-3-5-7-6-4-2;1-2(3)4/h7H,3-6H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
InChI Key
LKDMDHMCNGRIAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
concentrate in ampules for 6x1 l 0.005 M ready-to-use solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
89789-VAR-F:
89789-1AMP-F:
89789-6X25ML-F:
89789-BULK-F:
89789-25ML-F:
89789-6X1AMP-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)