Merck
73345
Supelco
酢酸ジブチルアミン濃縮物
0.5 M in H2O, LiChropur, suitable for ion pair chromatography
別名:
ジブチルアンモニウムアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)2NH · CH3COOH
CAS番号:
分子量:
189.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
フォーム
solution
品質水準
品質
LiChropur
包装
pkg of 25 ML Volume containing 10 ML of product
濃度
0.5 M in H2O
テクニック
LC/MS: suitable
ion pair chromatography: suitable
屈折率
n20/D 1.348
SMILES記法
CC(O)=O.CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N.C2H4O2/c1-3-5-7-9-8-6-4-2;1-2(3)4/h9H,3-8H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
InChI Key
MQFIKAWTCOXAAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジブチルアンモニウムアセタートは、第4級アンモニウムイオンを持つイオンペアリング剤です。一般に炭水化物フラグメントのイオン化に役立ち、質量分析法で使用される揮発性溶液となります。
アプリケーション
イオンペア逆相液体クロマトグラフィー-電子スプレーイオン化-同位体希釈-タンデム質量分析(IP–LC–ESI–ID–MS/MS)法を用いるさまざまな微生物からの細胞内ヌクレオチドの分類と定量のための移動相におけるバッファーとして使用されてきました。
包装
6x1 l 0.005 M調製済み溶液用アンプル入り濃縮液
透明ホウケイ酸ガラス、高加水分解抵抗性(タイプI)
おすすめ製品
HPLCLC-MSの分析に最適なLiChropur試薬をご覧ください。
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
73345-6EA:
73345-BULK:
73345-VAR:
73345-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simultaneous quantification of free nucleotides in complex biological samples using ion pair reversed phase liquid chromatography isotope dilution tandem mass spectrometry.
Seifar, Reza M., et al.
Analytical Biochemistry, 388.2, 213-219 (2009)
Valentina Izzo et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 16(3), 271-279 (2017-01-07)
Phase II clinical trials indicate that the combination of cysteamine plus epigallocatechin gallate (EGCG) is effective against cystic fibrosis in patients bearing the most frequent etiological mutation (CFTRΔF508). Here, we investigated the interaction between both agents on cultured respiratory epithelia
Christian D Laourdakis et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 967, 127-133 (2014-08-05)
Targeted metabolite profiling has aided in the understanding of a variety of biological processes in the malaria parasite as well as in drug discovery. A fast and sensitive analytical method, based on ion-pairing reversed phase ultra-high performance liquid chromatography tandem