アッセイ
≥80%
形状
powder
不純物
≤15% UDP
≤5% UMP
mp
>140 °C (dec.) (lit.)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na.2H2O/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;;;/m1...../s1
InChI Key
KIYVKLDQLQZXKH-GTIFRNKBSA-K
遺伝子情報
human ... P2RY2(5029)
rat ... P2ry2(29597)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
94370-BULK:
94370-VAR:
94370-250MG:
94370-1G:
試験成績書(COA)