蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4812 (lit.)
bp
175-181 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)CN(CCN(CC(C)O)CC(C)O)CC(C)O
InChI
1S/C14H32N2O4/c1-11(17)7-15(8-12(2)18)5-6-16(9-13(3)19)10-14(4)20/h11-14,17-20H,5-10H2,1-4H3
InChI Key
NSOXQYCFHDMMGV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
N,N,N′,N′-テトラキス(2-ヒドロキシプロピル)エチレンジアミン(Quadrolとも呼ばれる)は、ポリウレタンコーティング、接着剤、化粧品、パーソナルケア製品の製造に使用されるエチレンジアミンベースのモノマーです。4 つのヒドロキシル基があるためキレート剤として作用でき、2つのアミノ基を有するため架橋剤として作用できます。特にUV架橋性ポリウレタンポリマー、樹枝状アミノポリマー、導電性ポリマー、インク、およびコーティング用に設計されたポリマーおよびコポリマーの構成要素として広く使用されています。また、Quadrolは樹脂の製造、ならびに界面活性剤、可塑剤、その他の化学製品の製造にも使用されています。
アプリケーション
N,N,N′,N′-テトラキス(2-ヒドロキシプロピル)エチレンジアミンは以下として使用できます:
- 生物医学用途で使用される、共有結合架橋された非晶質形状記憶ポリウレタン(SMPU)フォームの合成におけるモノマー。用途としては、虚血性脳卒中治療用のSMPUアクチュエーター、レーザー光で活性化する血栓除去、自己展開可能なSMP神経電極、血管用ステント、顕微手術における縫合糸、眼内インプラント、包帯、細胞操作、および細胞療法などがあります。
- 機械的特性に優れた熱応答性を有する自己修復CFRP(炭素繊維強化ポリマー)の調製における前駆体。
- 生体適合性があり、神経細胞の成長をサポートするヒドロゲルを作成するための架橋剤。ヒドロゲルは、細胞増殖を促進するうえで、細胞外マトリックス(ECM)の特性を模倣するように特別に設計されています。この用途におけるヒドロゲルの目的は、細胞外マトリックス(ECM)の代替品として機能し、細胞増殖をサポートする環境を提供し、細胞の接着と増殖を誘導することです。この研究では、ヒドロゲルベースの足場内で神経組織工学を促進し細胞増殖を促進するための、ペプチド修飾チャネルの可能性を検討します。
法的情報
Quadrol is a registered trademark of BASF Corporation
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
411.8 °F - closed cup
引火点(℃)
211 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
122262-VAR:
122262-250ML:
122262-BULK:
122262-5ML:
122262-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thermally responsive self-healing composites with continuous carbon fiber reinforcement
Yunseon Heo and Henry A. Sodano
Composites Science and Technology, 118, 244-250 (2015)
In vitro stimulation of macrophages by quadrol [N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine].
M V Bhide et al.
Journal of immunopharmacology, 7(3), 303-312 (1985-01-01)
Mouse peritoneal macrophages, when exposed to Quadrol [N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine] in vitro, show a dose dependent enhanced spreading over a four-hour period. In vitro Quadrol induced phagocytosis of polystyrene beads was found to be time and concentration dependent. The rate and extent
Ona Gyliene et al.
Journal of hazardous materials, 175(1-3), 452-459 (2009-11-10)
Decontamination of solutions containing Cu(II) complexes with tartrate, glycine and quadrol (N,N,N'N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine) using metallic iron depends on pH and proceeds best in mildly acidic solutions. Cu(II) is completely removed from all solutions containing the ligands investigated. The degree of ligand
Low density biodegradable shape memory polyurethane foams for embolic biomedical applications
Pooja S, et al.
Acta Biomaterialia, 10(1), 67-76 (2014)
Ona Gyliene et al.
Journal of hazardous materials, 171(1-3), 133-139 (2009-06-23)
The sorption by chitosan in Cu(II) solutions containing tartrate, glycine (amino acetic acid) and quadrol (N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine) as ligands has been investigated. The degree of sorbate removal strongly depends on pH. In solutions containing tartrate almost complete sorption of both Cu(II)