Merck
1.15111
Millipore
シリカ
for column chromatography
別名:
二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
物質
silica gel (irregularly-shaped)
品質水準
詳細
for column chromatography
マトリックス活性基
Irregular-Shaped Silica Gel
粒径
15-40 μm
ポアサイズ
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
かさ密度
200‑1430 kg/m3
アプリケーション
plasma purification
分離法
reversed phase
保管温度
no temp limit
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
特徴および利点
Silica gel 60 (0.063-0.100 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
包装
Plastic bottle
アナリシスノート
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 9.0 %
particle size (Malvern) (d10): 11.0 - 17.0 µm
particle size (Malvern) (d50): 20.0 - 26.0 µm
particle size (Malvern) (d90): 34.0 - 40.0 µm
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
シリカ for column chromatography
Millipore
1.07733
シリカ
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 5-25 μm particle size, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Supelco
288519
シリカゲル
シリカゲル for preparative thin layer chromatography
Supelco
1.07747
シリカゲル