物質
plastic support
silica gel 60 matrix
品質水準
グレード
high-purity grade
形状
powder
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 250 g
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
表面積
~500 m2/g
不純物
≤0.001% Fe3+
粒径
5-25 μm
ポアサイズ
0.75 cm3/g pore volume
60 Å medium pore diameter
60 Å pore size
pH
~6.8 (10% in aq. suspension)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
アプリケーション
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288519-1KG:
288519-250G:4548173964027
288519-BULK:
288519-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック